Learn More
Cytiva HyClone™ Adult Bovine Serum, New Zealand Origin
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA), average age at time of collection is 6 to 8 years
99.96€ - 308.00€
Especificaciones
Age | De 6 a 8 años |
---|---|
País de origen | Nueva Zelanda |
Tipo de producto | Suero bovino adulto |
Sterilization Method | Triple filtrado |
Línea de productos | HyClone™ |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16635765
|
Cytiva
SH30528.03 |
1000 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16655765
|
Cytiva
SH30528.05 |
3000 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16625765
|
Cytiva
SH30528.02NI |
500 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16645765
|
Cytiva
SH30528.03NI |
1000 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16665765
|
Cytiva
SH30528.05NI |
3000 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
De 6 a 8 años | |
Suero bovino adulto | |
HyClone™ |
Nueva Zelanda | |
Triple filtrado | |
Probado conforme a protocolos de la Farmacopea Europea |