Learn More
Cytiva Proteasa tripsina HyClone™
Derivada de páncreas porcino. La proteasa tripsina HyClone™ se utiliza para desprender células adherentes de la superficie o el sustrato al que se han fijado.
Marca:  Cytiva SH30236.01
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10011472
  • 27.80€ / 100 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Derivada de páncreas porcino
  • Sometida a radiación gamma antes de la hidratación y el relleno
  • Formulada sin calcio ni magnesio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar congelado
Líquido
Tripsina porcina, HBSS, EDTA
0.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 0.2 g/L EDTA
Páncreas porcino
0,05 % (1X)
Filtro estéril de 0,1 μm
Sin calcio, Sin magnesio
100 mL