Learn More
HYDRANAL™ - Compuesto 5, Honeywell Fluka™
Agente de valoración para valoraciones volumétricas monocomponente de Karl Fischer (sin metanol)
128.22€ - 1053.26€
Especificaciones
Temperatura de inflamación 99°C
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™ - Composite 5
Color Marrón
CAS 111-90-0
pH 4.5 to 5.5 (at 20°C)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16841910
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell Fluka
34805-1L-OM
1 L
128.22€
1 litro
16895211
Ver documentos
Honeywell Fluka
34805-6X1L-OM
6 x 1 L
1053.26€
6 litros
Descripción
Descripción
Composición mejorada
  • Hydranal-Composite está compuesto por todos los reactantes, entre los que se incluyen yodo, dióxido de azufre y las bases imidazol y 2-metilimidazol, disueltos en éter monoetilo de glicol dietileno (DEGEE).
  • La incorporación de 2-metilimidazol, además del imidazol, mejora la estabilidad y acaba con la formación de cristales que pueden afectar al rendimiento del valorador.
Ventajas de los reactivos monocomponente Hydranal:
  • Capacidad de agua ilimitada
  • Prácticos y fáciles de utilizar
  • La mayor flexibilidad en la selección del medio de trabajo
  • Menor toxicidad en comparación con los sistemas basados en metanol
  • Adecuados para compuestos que reaccionan al metanol, por ejemplo, cetonas y aldehídos
  • 3 años de vida útil
Especificaciones
Especificaciones
99°C
Marrón
4.5 to 5.5 (at 20°C)
Reactivo inteligente Metrohm OMNIS
DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol
Valoración volumétrica monocomponente de KF
HYDRANAL™ - Composite 5
111-90-0
194°C (at 1.013 hPa)
Líquido
Completely Miscible in Water
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
HYDRANAL™ - Compuesto 5, Honeywell Fluka™