Learn More
HYDRANAL™ - Compuesto 5, Honeywell Fluka™
Agente de valoración para valoraciones volumétricas monocomponente de Karl Fischer (sin metanol)
Marca: Honeywell Fluka 34805-6X1L-OM
Descripción
Composición mejorada
- Hydranal-Composite está compuesto por todos los reactantes, entre los que se incluyen yodo, dióxido de azufre y las bases imidazol y 2-metilimidazol, disueltos en éter monoetilo de glicol dietileno (DEGEE).
- La incorporación de 2-metilimidazol, además del imidazol, mejora la estabilidad y acaba con la formación de cristales que pueden afectar al rendimiento del valorador.
Ventajas de los reactivos monocomponente Hydranal:
- Capacidad de agua ilimitada
- Prácticos y fáciles de utilizar
- Máxima flexibilidad en la selección de los medios de trabajo
- Menor toxicidad en comparación con los sistemas basados en metanol
- Adecuados para compuestos que reaccionan al metanol, por ejemplo, cetonas y aldehídos
- 3 años de vida útil
Especificaciones
HYDRANAL™ - Composite 5 | |
1.17 g/cm3 (at 25°C) | |
6 x 1 L | |
4.5 to 5.5 (at 20°C) | |
Reactivo inteligente Metrohm OMNIS | |
DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol | |
Valoración volumétrica monocomponente de KF |
Marrón | |
99°C | |
111-90-0 | |
194°C (at 1.013 hPa) | |
Líquido | |
Completely Miscible in Water |
Seguridad y manipulación
- HYDRANAL NEXTGEN Composite 5 OM
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, 1H-imidazole monohydroiodide, iodine, imidazole, 2-methy