Learn More
HYDRANAL™: Coulomat AK, reactivo para valoración culombimétrica KF en cetonas (solución de anolito), preferible para células con diafragma, Honeywell Fluka
331.26€ - 1723.58€
Especificaciones
Densidad | 1.200 g/cm3 |
---|---|
Temperatura de inflamación | 32°C |
Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™ - Coulomat AK |
Nombre de nota | Reagent for coulometric KF titration in ketones (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm |
CAS | 109-86-4, 67-66-3, 75-89-8, 101023-55-6, 68007-08-9, 7446-09-5 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15684480
|
Honeywell-Hydranal
34820-500ML |
500 mL | Frasco de vidrio |
331.26€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15694480
|
Honeywell-Hydranal
34820-6X500ML |
6 x 500 mL | Frasco de vidrio |
1723.58€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Especificaciones
1.200 g/cm3 | |
HYDRANAL™ - Coulomat AK | |
109-86-4, 67-66-3, 75-89-8, 101023-55-6, 68007-08-9, 7446-09-5 | |
<50.0000%, <30.0000%, <20.0000%, <10.0000%, <5.0000%, <5.0000% | |
Frasco de vidrio | |
Karl Fischer |
32°C | |
Reagent for coulometric KF titration in ketones (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm | |
≥30.0000%, ≥20.0000%, ≥10.0000%, ≥5.0000%, ≥1.0000%, ≥1.0000% | |
60°C | |
UN1992 |
Seguridad y manipulación
P201-P210-P280-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P308 + P311
missing translation for 'shelfLife' : 1800 días a partir de la fecha de fabricación
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte: 3; grupo de embalaje: 3: III; Nombre del producto expedido: Líquidos inflamables y tóxicos, n.e.p.
Recommended Storage : Temperatura ambiente
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- HYDRANAL
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2-methoxyethanol; ethylene glycol monomethyl ether, trichloromethane; chloroform, 2,2,2-Trifluoroeth