Learn More
HYDRANAL™ - Water Standard 1.0, estándar para valoración Karl Fischer (contenido de agua 1 mg/g = 0.1 %), verificado según NIST SRM 2890 y NMIJ CRM 4222, Honeywell™ Fluka™
88.78€ - 464.08€
CAS 100-66-3, 108-32-7
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00007941
Clave InChI RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
Nombre IUPAC anisol
SMILES COC1=CC=CC=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15664490
Ver documentos
Honeywell-Hydranal
34828-6X40ML
1 Kit
464.08€
paquete de 6
15628380
Ver documentos
Honeywell-Hydranal
34828-40ML
40 ml
88.78€
40 ml
100-66-3, 108-32-7
108.14
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
7519
anisol
C7H8O
MFCD00007941
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
CHEBI:16579
COC1=CC=CC=C1
Especificaciones
HYDRANAL™ - Water Standard 1.0
1.000 g/cm3
100-66-3, 108-32-7
<100.0000%, <10.0000%
Ampolla
HCONH2
UN2222
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
anisol
7519
Karl Fischer
Standard for Karl Fischer titration (water content 1 mg/g = 0.1%), exact value on report of analysis
43°C
≥90.0000%, ≥1.0000%
153°C to 155°C
C7H8O
MFCD00007941
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
COC1=CC=CC=C1
108.14
CHEBI:16579
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1800 días a partir de la fecha de fabricación
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte: 3; grupo de embalaje:3: III; nombre del producto expedido: Solución de anisol
Recommended Storage : Temperatura ambiente
Nombre del producto
  • HYDRANAL Water Standard 1.12
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Anisole, propylene carbonate