Learn More
Hidracina hidrato, 100 % (hidracina, 64 %), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10276440
Hidracina hidrato, 100 % (hidracina, 64 %), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10276440
500 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10276440
Marca: Thermo Scientific Acros 196715000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10217-52-4
Fórmula molecular H4N2
Peso molecular (g/mol) 32.05
Número MDL MFCD00149931
Clave InChI OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
Nombre IUPAC hidracina; hidrato
SMILES NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazine hydrate
Nombre de nota Hydrazine Hydrate 100% (Hydrazine, 64%)
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 500 g
Fórmula lineal H2NNH2·XH2O
Fieser 01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174
Índice Merck 14, 4771
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Porcentaje de pureza 100.00 to 100.93% (N2H4.xH2O), 64.00 to 64.60% (N2H4)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4285 to 1.4315 (20°C, 589nm)
Densidad 1.0315g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466638 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/10/2024 Catalog Number196715000,196711000
Número de loteA0452817 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/05/2023 Catalog Number196715000,196711000
Número de loteA0403947 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number196715000,196711000
Número de loteA0395151 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number196715000,196711000
Número de loteA0408836 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number196715000,196711000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrazine hydrate, 100% (Hydrazine, 64%)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidracina hidrato, 100 % (hidracina, 64 %), Thermo Scientific Chemicals >