Learn More
Hydrochloric Acid 6 M According to European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Fully factorized, high-purity, stable product developed and tested for titrations.
Marca:  Reagecon 3001500-5L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13417716
  • 194.00€ / 5 litros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Norma de referencia de la Farmacopea europea (EP), material de referencia de la Farmacopea europea (EP)
  • Preciso, estable, reproducible y completamente factorizado.
  • Las titulaciones realizadas con este producto muestran una estequiometría definida, son cuantitativas, establecen un equilibrio que es definitivo y rápido y proporcionan resultados inequívocos.
  • La estabilidad está probada (abierta o sin abrir) para la vida útil de este producto.
  • Certificado con una especificación del ± 0,2%.
  • Certificado por el método de prueba acreditado por la ISO 17025 de Reagecon (Ref INAB: 264T)
  • El producto es un reactivo de concentración conocida, que se dispensa desde una bureta u otro aparato de dispensación a una muestra (analito), hasta que se considera que la reacción entre los dos líquidos está completa.
  • Se puede utilizar para valoraciones manuales, o valoraciones automáticas, para determinar los puntos finales por detección como se detalla en varias monografías de la EP.
  • Trazable al NIST.
Especificaciones
Especificaciones
6 M
Frasco de HDPE GL45
5 l
Líquido
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HYDROCHLORIC ACID 10% w/v
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid 37%