Learn More
Sal sódica de ácido hidroximetanosulfínico hidrato, 85 % téc., contiene hasta un 5 % de sulfito sódico (peso seco), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11422368
Sal sódica de ácido hidroximetanosulfínico hidrato, 85 % téc., contiene hasta un 5 % de sulfito sódico (peso seco), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422368
500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Código de producto. 11422368
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15731.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149-44-0
Fórmula molecular CH3NaO3S
Peso molecular (g/mol) 118.08
Número MDL MFCD00040426
Clave InChI XWGJFPHUCFXLBL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxymethanesulfinate, rongalite, rongalit, aldanil, discolite, formapon, formopan, hydrolit, leptacid, leptacit
PubChem CID 23689980
SMILES [Na+].OCS([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt hydrate
Punto de fusión 64°C to 68°C
Notas del porcentaje del ensayo cont. hasta un 5 % de sulfito sódico (peso seco)
Cantidad 500 g
Beilstein 3630814
Índice Merck 14,8620
Nombre IUPAC sodio; hidroximetanosulfinato
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10196819 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/08/2022 Catalog NumberA15731.36,A15731.0E
Número de lote10192513 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA15731.36,A15731.0E
Número de loteJ5816B Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA15731.36,A15731.0E
Número de lote10148819 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA15731.36,A15731.0E
Número de lote10165115 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA15731.36,A15731.0E
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt hydrate, tech 85%, cont. up to 5% sodium sulfite
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydroxymethanesulphinic acid sodium salthydrate, Sodium sulphite
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sal sódica de ácido hidroximetanosulfínico hidrato, 85 % téc., contiene hasta un 5 % de sulfito sódico (peso seco), Thermo Scientific Chemicals >