Learn More
Tiometóxido de sodio, 95 %, puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10043710
Tiometóxido de sodio, 95 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10043710
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10043710
Marca: Thermo Scientific Acros 305710050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5188-07-8
Fórmula molecular CH3NaS
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00174316
Clave InChI RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4378561
SMILES C[S-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiomethoxide
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94 to 106% (Iodimetry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SNa
Cantidad 5 g
Sinónimo sodium thiomethoxide, sodium methanethiolate, sodium thiomethylate, methyl mercaptan sodium salt, methanethiol sodium salt, sodiumthiomethoxide, methanethiol, sodium salt, sodiummethanethiolate, sodium methyl mercaptide, methylsulfanyl sodium
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble.
Nombre IUPAC sodio;metanotiolato
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 95%
Grado Pure
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468274 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number305710050,305710250,305710010,305711000
Número de loteA0469100 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number305710050,305710250,305710010,305711000
Número de loteA0451829 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number305710050,305710250,305710010,305711000
Número de loteA0463489 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/06/2024 Catalog Number305710050,305710250,305710010,305711000
Número de loteA0451829 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/05/2024 Catalog Number305710050,305710250,305710010,305711000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium thiomethoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Tiometóxido de sodio, 95 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >