Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de carbono grafitizado poroso Hypercarb™
Se utilizan para aumentar la retención de compuestos polares y separación de analitos relacionados estructuralmente con estabilidad a pH extremos y altas temperaturas.
Marca: Thermo Scientific™ 35003-014001
Descripción
Ofrezca carbono grafitizado 100 % poroso para mayores capacidades de separación con las columnas de carbono grafitizado poroso para LC Thermo Scientific™ Hypercarb™. Mayor retención de compuestos polares y separación de analitos relacionados estructuralmente con estabilidad a pH extremos y altas temperaturas.
Adecuado para resolver problemas de separaciones.
- Retención excepcional de analitos muy polares
- Verdadera ortogonalidad a C18
- Sustancias separadas relacionadas estructuralmente
- pH estable de 0 a 14
- Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
- Hardware de columna 100 % de acero inoxidable
- Hardware de columna sin PEEK para su uso a temperaturas superiores a 120 °C
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Tenga en cuenta que algunas columnas son para uso a temperaturas elevadas. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Cartucho protector, 2/paq. | |
Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo | |
5800 psi (400 bar) | |
De 0 a 14 | |
120 m²/g | |
Carbono grafitizado poroso | |
Carbono grafitizado | |
Fase reversa | |
Cartucho protector |
4 mm | |
10 mm | |
3 μm | |
250 Å | |
105°C | |
Hypercarb | |
100 % | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.