Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC Column, 7μm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 100%; tamaño de poro: 250 Å; fase de columna: fase normal e inversa
Marca: Thermo Scientific™ 35007-053030
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Retención excepcional de analitos muy polares
- Verdadera ortogonalidad para C18
- Sustancias separadas relacionadas estructuralmente
- pH estable de 0 a 14
- Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
Especificaciones
Columna de análisis | |
50 mm | |
De 0 a 14 | |
120 m²/g | |
L109 | |
Carbono grafitizado poroso | |
Modo mixto |
3 mm | |
7 μm | |
250 Å | |
105°C | |
Carbono grafitizado poroso | |
100 % | |
Fase normal y reversa |