Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC Column, 7μm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 100%; tamaño de poro: 250 Å; fase de columna: fase normal e inversa
895.00€ - 1670.00€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Tamaño de partículas | 7 μm |
Tamaño de poro | 250 Å |
Área de la superficie | 120 m²/g |
Temperatura | 105°C |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11528430
|
Thermo Scientific™
35007-154630 |
150 mm | 4,6 mm | N/A | |||||
10745126
|
Thermo Scientific™
35007-053030 |
50 mm | 3 mm | N/A | |||||
11538420
|
Thermo Scientific™
35007-022130 |
20 mm | 2,1 mm |
1140.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Exceptional retention of very polar analytes
- True orthoganality to C18
- Separated structurally related substances
- pH stable form 0 to 14
- Excellent for high temperature applications
Especificaciones
Columna de análisis | |
250 Å | |
105°C | |
Carbono grafitizado poroso | |
100 % | |
Fase normal y reversa |
7 μm | |
120 m²/g | |
L109 | |
Carbono grafitizado poroso | |
Modo mixto |