Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de carbohidratos para HPLC Na+ HyperREZ™ XP
Disponible en formatos de H+, Ca+2, Pb+2y Na+ .
Marca: Thermo Scientific™ 69310-307780
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
Disponibles en formatos de H+, Ca+2, Pb+2 y Na+, las columnas para LC de carbohidrato Na+ Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP son los contraiones correspondientes para satisfacer los requisitos de las aplicaciones.
Las columnas basadas en polímeros para el análisis de carbohidratos ofrecen ventajas para el cromatógrafo, incluidas la temperatura y la estabilidad de pH, así como mejores opciones de disolvente.- Diseñadas para la determinación de carbohidratos, sacáridos, ácidos orgánicos y alcoholes
- Partículas monodispersas eficaces y reproducibles
- Estables para prolongar la vida útil de las columnas incluso con un pH bajo y a altas temperaturas
Especificaciones
Columna de análisis | |
LC-MS | |
363 psi (25 bar) | |
Desde 1 hasta 11 | |
L58 | |
Polímero esférico microporoso | |
Intercambio de ligandos |
7,7 mm | |
300 mm | |
10 μm | |
85°C | |
Contraión Na+ | |
Análisis de carbohidratos | |
Columna de análisis |