Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de carbohidratos para HPLC Na+ HyperREZ™ XP
Disponible en formatos de H+, Ca+2, Pb+2y Na+ .
750.93€ - 2078.14€
Especificaciones
Para utilizar con | LC-MS |
---|---|
Presión máxima | 363 psi (25 bar) |
Tamaño de partículas | 10 μm |
pH | Desde 1 hasta 11 |
Temperatura | 85°C |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11577531
|
Thermo Scientific™
69310-057726 |
10 μm | 7,7 mm | 50 mm |
750.93€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11587531
|
Thermo Scientific™
69310-307780 |
10 μm | 7,7 mm | 300 mm |
2078.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
Disponibles en formatos de H+, Ca+2, Pb+2 y Na+, las columnas para LC de carbohidrato Na+ Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP son los contraiones correspondientes para satisfacer los requisitos de las aplicaciones.
Las columnas basadas en polímeros para el análisis de carbohidratos ofrecen ventajas para el cromatógrafo, incluidas la temperatura y la estabilidad de pH, así como mejores opciones de disolvente.- Diseñadas para la determinación de carbohidratos, sacáridos, ácidos orgánicos y alcoholes
- Partículas monodispersas eficaces y reproducibles
- Estables para prolongar la vida útil de las columnas incluso con un pH bajo y a altas temperaturas
Specifications
LC-MS | |
10 μm | |
85°C | |
Contraión Na+ | |
Análisis de carbohidratos |
363 psi (25 bar) | |
Desde 1 hasta 11 | |
L58 | |
Polímero esférico microporoso | |
Intercambio de ligandos |