Learn More
Thermo Scientific™ Placas de ciano HyperSep™
Consiga un aislamiento optimizado de compuestos polares de matrices no polares con estas placas de pocillos y pocillos individuales de SPE de ciano de polaridad media.
Marca: Thermo Scientific™ 60300-824
Descripción
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Las placas de ciano Thermo Scientific™ HyperSep™, un absorbente de polaridad media, son menos retentivos que el sílice o el diol y están optimizados para el aislamiento de compuestos polares de matrices no polares. Algunas aplicaciones habituales son:
- Retención de compuestos polares a partir de hexano y aceites
- Extracción de fase reversa de compuestos moderadamente polares
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
Especificaciones
Placa de 96 pocillos extraíble de 100 mg/1 mL de ciano, 1/paq. | |
Retención de compuestos polares de matrices no polares | |
HyperSep | |
Placa de pocillos de extracción en fase sólida |
100 mg | |
De 40 a 60 μm | |
HyperSep Cyano | |
1 mL |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.