Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC para extracción de fase sólida en línea HyperSep™
Limpie y concentre los analitos objetivo en minutos con estas columnas que combinan sustancias químicas de SPE con accesorios y hardware de columnas para HPLC tradicionales.
476.90€ - 541.97€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida en línea |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sistema de HPLC convencional |
Línea de productos | HyperSep |
Tipo | Columna para HPLC en línea |
Código de producto | Marca | Absorbente | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Absorbente | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10578015
|
Thermo Scientific™
60312-201 |
PEP de retenedor HyperSep | 2,1 mm |
476.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10169044
|
Thermo Scientific™
60312-202 |
PEP de retenedor HyperSep | 3,0 mm |
505.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10199174
|
Thermo Scientific™
60312-301 |
CX de retenedor HyperSep | 2,1 mm |
515.09€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10629375
|
Thermo Scientific™
60312-302 |
CX de retenedor HyperSep | 3,0 mm |
505.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10547435
|
Thermo Scientific™
60312-401 |
AX de retenedor HyperSep | 2,1 mm |
476.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10733976
|
Thermo Scientific™
60312-402 |
AX de retenedor HyperSep | 3,0 mm |
505.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10240895
|
Thermo Scientific™
60312-501 |
HyperSep Hypercarb | 2,1 mm |
511.77€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10577435
|
Thermo Scientific™
60312-502 |
HyperSep Hypercarb | 3,0 mm |
541.97€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Limpie y concentre los analitos objetivo en minutos con los productos Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE. Disponibles en varios formatos prácticos, las columnas utilizan las populares sustancias químicas de SPE HyperSep. Cuando se utilizan con sistemas de HPLC convencionales y válvulas de conmutación adecuadas, proporcionan:
- Eliminación efectiva de contaminantes, como proteínas, de muestras
- Limpieza rápida y eficaz y concentración de compuestos objetivo
Las columnas para HPLC de SPE en línea HyperSep combinan sustancias químicas de SPE con conexiones y hardware tradicionales de columna para HPLC.
Las columnas para HPLC de SPE en línea HyperSep están disponibles con las siguientes sustancias químicas para SPE HyperSep:- HyperSep Retain™ PEP: para la retención de analitos polares y no polares
- HyperSep Retain-CX: para la retención de analitos básicos y no polares
- HyperSep Retain-AX: para la retención de analitos ácidos y no polares
- HyperSep Hypercarb™: para la retención de analitos extremadamente polares
Especificaciones
Extracción en fase sólida en línea | |
Sistema de HPLC convencional | |
HyperSep | |
Columna para HPLC en línea |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.