Learn More
Thermo Scientific™ Hypersep™ Hypercarb™ Fixed Well Plate
Unique material for retention of highly polar compounds.
Marca: Thermo Scientific™ 60306-503
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Thermo Scientific™ HyperSep™ e Hypercarb™ SPE contiene carbono grafítico plano y poroso al 100 % (PGC) con selectividad para compuestos estructuralmente similares, lo que permite la separación de compuestos con disolventes simples
- pH estable de 0 a 14
- Reproducibilidad entre lotes elevada
- Las fuertes propiedades de retención permiten el uso de pesos de lecho bajos para extracciones concentradas.
- Mecanismo de interacción con moléculas polares
Especificaciones
50 mg | |
De 40 a 60 μm | |
HypeSep Hypercarb | |
1 unidad |
Colector en vacío universal | |
HyperSep | |
Placas de 96 pocillos fijos |