Learn More
Thermo Scientific™ Hypersep™ Hypercarb™ Fixed Well Plate
Unique material for retention of highly polar compounds.
550.32€ - 704.71€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Colector en vacío universal |
---|---|
Tamaño de partículas | De 40 a 60 μm |
Línea de productos | HyperSep |
Absorbente | HypeSep Hypercarb |
Tipo | Placas de 96 pocillos fijos |
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13496976
|
Thermo Scientific™
60306-502 |
25 mg |
550.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13406986
|
Thermo Scientific™
60306-503 |
50 mg |
704.71€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Thermo Scientific™ HyperSep™ and Hypercarb™ SPE contains flat,100% porous graphitic carbon (PGC) with selectivity for structurally similar compounds, offering separation of compounds with simple solvents
- pH stable 0 to 14
- High batch-to-batch reproducibility
- Strong retention properties allow use of low bed weights for concentrated extracts
- Interaction mechanism with polar molecules
Especificaciones
Colector en vacío universal | |
HyperSep | |
Placas de 96 pocillos fijos |
De 40 a 60 μm | |
HypeSep Hypercarb | |
1 unidad |