Learn More
Thermo Scientific™ Hypersep™ Hypercarb™ Fixed Well Plate
Unique material for retention of highly polar compounds.
Marca:  Thermo Scientific™ 60306-502
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13496976
  • 550.32€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Thermo Scientific™ HyperSep™ e Hypercarb™ SPE contiene carbono grafítico plano y poroso al 100 % (PGC) con selectividad para compuestos estructuralmente similares, lo que permite la separación de compuestos con disolventes simples
  • pH estable de 0 a 14
  • Reproducibilidad entre lotes elevada
  • Las fuertes propiedades de retención permiten el uso de pesos de lecho bajos para extracciones concentradas.
  • Mecanismo de interacción con moléculas polares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
25 mg
De 40 a 60 μm
HypeSep Hypercarb
1 unidad
Colector en vacío universal
HyperSep
Placas de 96 pocillos fijos