Learn More
Thermo Scientific™ Placas HyperSep™ SAX
Obtenga un excelente rendimiento para la extracción de carboxílico y otros ácidos débiles con estas placas de placa de pocillos y estos pocillos individuales de SPE de intercambiadores de aniones fuertes.
Marca:  Thermo Scientific™ 60300-567
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10427073
  • 460.97€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Placa de 96 pocillos extraíble de 50 mg/1 mL de SAX, 1/paq.
Extracción de ácidos débiles
HyperSep
Placa de 96 pocillos
50 mg
De 40 a 60 μm
HyperSep SAX
1 mL
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Placas HyperSep™ SAX > Placa de 96 pocillos; peso del lecho de 50mg; volumen de columna de 1 mL