Learn More
Thermo Scientific™ Placas de 96 pocillos y pocillos individuales de SPE de intercambiador de cationes fuertes HyperSep™ SCX
Obtenga un excelente rendimiento para la extracción de compuestos básicos cargados con estas placas de pocillos y estos pocillos individuales de SPE de intercambiadores de cationes fuertes.
Marca: Thermo Scientific™ 60300-582
Descripción
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Las placas de 96 pocillos y los pocillos individuales de SPE de intercambiador catiónicos fuertes Thermo Scientific™ HyperSep SCX cuentan con un absorbente de intercambio catiónico fuerte para la extracción de compuestos básicos. Entre las aplicaciones típicas se incluyen la extracción de:
Antibióticos
Compuestos de drogas
Bases orgánicas
Aminoácidos
Catecolaminas
Herbicidas
Las placas de 96 pocillos y los pocillos individuales de intercambio catiónico fuerte HyperSep SCX son ideales para la extracción de una amplia gama de compuestos básicos cargados.El anillo de benceno modificado permite posibles interacciones no polares
Valor pKa bajo
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
Especificaciones
Pocillos de SPE individuales, peso del lecho de 25 mg | |
De 40 a 60 μm | |
HyperSep SCX |
Extracción de compuestos básicos cargados | |
HyperSep | |
Pocillo individual |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron