Learn More
Thermo Scientific™ Placas de sílice HyperSep™
Retenga analitos en matrices no polares y separe compuestos de estructura muy similar con estas placas de pocillos y pocillos individuales de SPE con sílice.
391.00€ - 444.21€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Retención de analitos en matrices no polares |
---|---|
Tamaño de partículas | De 40 a 60 μm |
Línea de productos | HyperSep |
Absorbente | HyperSep Silica |
Tipo | Placa de pocillos de extracción en fase sólida |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10495723
|
Thermo Scientific™
60300-485 |
Placa de 96 pocillos extraíble de 10 mg/1 mL de sílice, 1/paq. |
411.89€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10757883
|
Thermo Scientific™
60300-486 |
Placa de 96 pocillos extraíble de 25 mg/1 mL de sílice, 1/paq. |
415.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10553215
|
Thermo Scientific™
60300-487 |
Placa de 96 pocillos extraíble de 50 mg/1 mL de sílice, 1/paq. | N/A | N/A | N/A | |||||
10178024
|
Thermo Scientific™
60300-488 |
Placa de 96 pocillos extraíble de 100 mg/1 mL de sílice, 1/paq. |
444.21€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13476996
|
Thermo Scientific™
60307-234 |
Placa de 96 pocillos fijos de 100 mg/2 mL de sílice, 1/paq. |
439.43€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13456996
|
Thermo Scientific™
60307-233 |
Placa de 96 pocillos fijos de 50 mg/2 mL de sílice, 1/paq. |
412.77€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13466996
|
Thermo Scientific™
60307-232 |
Placa de 96 pocillos fijos de 25 mg/2 mL de sílice, 1/paq. | N/A | N/A | N/A | |||||
13446996
|
Thermo Scientific™
60307-231 |
Placa de 96 pocillos fijos de 10 mg/2 mL de sílice, 1/paq. |
411.89€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Las placas de sílice Thermo Scientific™ HyperSep™ cuentan con un absorbente polar que se utiliza principalmente para retener analitos en matrices no polares y puede separar eficazmente compuestos de estructura muy similar. Algunas aplicaciones habituales son:
- Extracción de compuestos polares, incluidos aldehídos, aminas, fármacos, pesticidas y herbicidas
- Extracción de carotenoides, vitaminas liposolubles, aflatoxinas en matrices alimentarias
- Extracción de ácidos grasos y fosfolípidos
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
Especificaciones
Retención de analitos en matrices no polares | |
HyperSep | |
Placa de pocillos de extracción en fase sólida |
De 40 a 60 μm | |
HyperSep Silica | |
1 mL |