Learn More
Thermo Scientific™ Placas de sílice HyperSep™
Retenga analitos en matrices no polares y separe compuestos de estructura muy similar con estas placas de pocillos y pocillos individuales de SPE con sílice.
Marca:  Thermo Scientific™ 60300-487
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10553215
Descripción
Descripción
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Las placas de sílice Thermo Scientific™ HyperSep™ cuentan con un absorbente polar que se utiliza principalmente para retener analitos en matrices no polares y puede separar eficazmente compuestos de estructura muy similar. Algunas aplicaciones habituales son:
  • Extracción de compuestos polares, incluidos aldehídos, aminas, fármacos, pesticidas y herbicidas
  • Extracción de carotenoides, vitaminas liposolubles, aflatoxinas en matrices alimentarias
  • Extracción de ácidos grasos y fosfolípidos
El material de sílice de alta calidad utilizado en las placas de 96 pocillos y los pocillos individuales de SPE con sílice HyperSep adsorbe analitos de disolventes no polares como hidrocarburos, éteres y ésteres menos polares. El absorbente también es adecuado para su uso como intercambiador de cationes de resistencia intermedia en medio acuoso.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Placa de 96 pocillos extraíble de 50 mg/1 mL de sílice, 1/paq.
Retención de analitos en matrices no polares
HyperSep
Placa de pocillos de extracción en fase sólida
50 mg
De 40 a 60 μm
HyperSep Silica
1 mL
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Placas de sílice HyperSep™ > Placa de 96 pocillos; peso del lecho de 50mg; volumen de columna de 1 mL