Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de sílice HyperSep™
Retenga analitos en matrices no polares y separe compuestos de estructura muy similar con estos cartuchos de SPE de sílice.
126.82€ - 892.42€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Retención de analitos en matrices no polares |
---|---|
Tamaño de partículas | De 40 a 60 μm |
Línea de productos | HyperSep |
Tipo | Cartucho de extracción en fase sólida |
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Capacidad de columna (métrico) | Absorbente | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Capacidad de columna (métrico) | Absorbente | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10553985
|
Thermo Scientific™
60108-315 |
500 mg | 3 mL | HyperSep Silica | 50/paq. |
165.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10563985
|
Thermo Scientific™
60108-317 |
100 mg | 1 mL | HyperSep Silica | 100/paq. |
207.54€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10036414
|
Thermo Scientific™
60108-409 |
50 mg | 1 mL | HyperSep Silica | 100/paq. |
231.09€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10672284
|
Thermo Scientific™
60108-410 |
200 mg | 3 mL | HyperSep Silica | 50/paq. |
126.82€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10120743
|
Thermo Scientific™
60108-411 |
500 mg | 6 mL | HyperSep Silica | 30/paq. |
126.82€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10414603
|
Thermo Scientific™
60108-426 |
1000 mg | 6 mL | HyperSep Silica | 30/paq. |
150.75€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10075674
|
Thermo Scientific™
60108-710 |
2000 mg | 15 mL | HyperSep Silica | 20/paq. |
165.49€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10436934
|
Thermo Scientific™
60108-711 |
5000 mg | 25 mL | HyperSep Silica | 20/paq. |
153.35€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10514105
|
Thermo Scientific™
60108-712 |
10.000 mg | 75 mL | HyperSep Silica | 10/paq. |
183.33€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15373426
|
Thermo Scientific™
60108-503 |
100 mg | 10 mL | HyperSep Silica | 50/paq. |
210.73€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13496936
|
Thermo Scientific™
60108-852 |
70.000 mg | 150 mL | HyperSep Silica | 10/paq. | N/A | N/A | N/A | |||||
13382120
|
Thermo Scientific™
60108-793 |
500 mg | 10 mL | HyperSep Silica | 50/paq. |
185.62€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13456826
|
Thermo Scientific™
60108-851 |
20.000 mg | 75 mL | HyperSep Silica | 10/paq. |
274.19€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13406946
|
Thermo Scientific™
60108-850 |
50.000 mg | 150 mL | HyperSep Silica | 10/paq. | N/A | N/A | N/A | |||||
13416946
|
Thermo Scientific™
60108-853 |
10.000 mg | 25 mL | HyperSep Silica | 20/paq. |
276.72€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Description
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Los cartuchos de sílice Thermo Scientific™ HyperSep™ cuentan con un absorbente polar que se utiliza principalmente para retener analitos en matrices no polares y que puede separar eficazmente compuestos de estructura muy similar. Algunas aplicaciones habituales son:
- Extracción de compuestos polares, incluidos aldehídos, aminas, fármacos, pesticidas y herbicidas
- Extracción de carotenoides, vitaminas liposolubles, aflatoxinas en matrices alimentarias
- Extracción de ácidos grasos y fosfolípidos
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
Specifications
Retención de analitos en matrices no polares | |
De 40 a 60 μm | |
HyperSep | |
Cartucho de extracción en fase sólida |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.