Learn More
Thermo Scientific™ Pocillos vacíos HyperSep-96
Los pocillos vacíos Thermo Scientific HyperSep-96 son adecuados para utilizarlos con otros productos HyperSep-96, pero no van provistos de material sorbente.
Marca:  Thermo Scientific™ 60300-318
36.35 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10772527
  • 36.53€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los pocillos vacíos Thermo Scientific HyperSep-96 son adecuados para utilizarlos con otros productos HyperSep-96, pero no van provistos de material sorbente.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Productos y colectores compatibles HyperSep-96
HyperSep
Pozo de vaciado
1 mL
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Pocillos vacíos HyperSep-96 > Pocillos de 1 mL