Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de fase reversa Hypersil™ BDS C18 , 5 μm, 4,6 mm x 300 mm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 11%; tamaño de poro: 130 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca:  Thermo Scientific™ 28105-304030
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11573051
  • 922.52€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Desactivación de base con mínima actividad del silanol residual
  • Reproducibilidad excepcional
  • Columnas económicas de uso general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
300 mm
5 μm
130 Å
60 °C
C18
11 %
Sí
4 mm
5800 psi (400 bar)
De 2 a 8
170 m²/g
L1
Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa
Fase reversa
Fase reversa