Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de fase reversa Hypersil™ BDS C18 , 5 μm, 4,6 mm x 300 mm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 11%; tamaño de poro: 130 Å; fase de columna: Fase reversa
922.52€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Longitud (métrico) | 300 mm |
Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | De 2 a 8 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11573051
|
Thermo Scientific™
28105-304030 |
4 mm |
922.52€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11583051
|
Thermo Scientific™
28105-304630 |
4,6 mm |
922.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Base-deactivated with minimal residual silanol activity
- Exceptional reproducibility
- Economical, general purpose columns
Especificaciones
Columna de análisis | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L1 | |
Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
300 mm | |
5 μm | |
130 Å | |
60 °C | |
C18 | |
11 % | |
Sí |