Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de fase reversa Hypersil™ BDS C18 , 5 μm, 4,6 mm x 300 mm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 11%; tamaño de poro: 130 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca: Thermo Scientific™ 28105-304630
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Desactivación de base con mínima actividad del silanol residual
- Reproducibilidad excepcional
- Columnas económicas de uso general
Especificaciones
Columna de análisis | |
300 mm | |
5 μm | |
130 Å | |
60 °C | |
C18 | |
11 % | |
Sí |
4,6 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L1 | |
Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa | |
Fase reversa | |
Fase reversa |