Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC Column
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 7%; tamaño de poro: 130 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca:  Thermo Scientific™ 28205-204630
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11503071
  • 770.42€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Desactivación de base con mínima actividad del silanol residual
  • Reproducibilidad excepcional
  • Columnas económicas de uso general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
200 mm
De 2 a 9
170 m²/g
C8
7 %
Fase reversa
4,6 mm
5 μm
130 Å
L7
Sílice
Fase reversa