Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC Column
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 7%; tamaño de poro: 130 Å; fase de columna: Fase reversa
732.09€ - 770.42€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
Tamaño de partículas | 5 μm |
Tamaño de poro | 130 Å |
Área de la superficie | 170 m²/g |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11593061
|
Thermo Scientific™
28205-124630 |
125 mm |
732.09€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11503071
|
Thermo Scientific™
28205-204630 |
200 mm |
770.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Base-deactivated with minimal residual silanol activity
- Exceptional reproducibility
- Economical, general purpose columns
Especificaciones
Columna de análisis | |
5 μm | |
170 m²/g | |
C8 | |
Fase reversa |
4,6 mm | |
130 Å | |
L7 | |
7 % | |
Fase reversa |