Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ PEI HILIC
Retenga analitos de alta polaridad e hidrófilos, que son difíciles de analizar con las columnas C18 convencionales utilizando columnas para LC PEI HILIC Hypersil GOLD.
Marca: Thermo Scientific™ 26503-013001
Descripción
Retenga analitos de alta polaridad e hidrófilos, que son difíciles de analizar con las columnas C18 convencionales, utilizando las columnas para LC PEI HILIC (cromatografía de líquidos de interacción hidrófila) Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas ofrecen separación directa sin necesidad de derivatización de muestras o reactivos de par iónico. Las columnas, que incorporan una excepcional forma de pico y selectividad, proporcionan una mejora de la sensibilidad para la detección por MS. Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 μm, las columnas para PEI HILIC Hypersil GOLD son ideales para aplicaciones de descubrimiento de fármacos, análisis de alimentos y análisis medioambientales.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas HPLC:Haga frente a los retos de la cromatografía moderna con columnas de última generación que proporcionan un rendimiento excepcional y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 μm para todas sus necesidades de separación
Especificaciones
Cartucho protector, 4/paq. | |
Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
220 m²/g | |
Polietileneimina | |
Sílice | |
HILIC | |
HILIC |
3 mm | |
10 mm | |
3 μm | |
175Å | |
60 °C | |
Hypersil GOLD | |
6 % | |
No | |
Cartucho protector, 4 paq. |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.