Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ PEI HILIC
Retenga analitos de alta polaridad e hidrófilos, que son difíciles de analizar con las columnas C18 convencionales utilizando columnas para LC PEI HILIC Hypersil GOLD.
346.00€ - 1101.61€
Especificaciones
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Polietileneimina
Ver más especificaciones
Productos 30
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Precio Cantidad y disponibilidad  
11537971
Ver documentos
Thermo Scientific™
26505-052130
50 mm 2,1 mm 5 μm
751.59€
cada uno
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11567971
Ver documentos
Thermo Scientific™
26505-054630
50 mm 4,6 mm 5 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11577971
Ver documentos
Thermo Scientific™
26505-101030
100 mm 1 mm 5 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11587971
Ver documentos
Thermo Scientific™
26505-102130
100 mm 2,1 mm 5 μm
783.74€
cada uno
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11537981
Ver documentos
Thermo Scientific™
26505-152130
150 mm 2,1 mm 5 μm
824.75€
cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11567981
Ver documentos
Thermo Scientific™
26505-154630
150 mm 4,6 mm 5 μm
785.95€
cada uno
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11587981
Ver documentos
Thermo Scientific™
26505-252130
250 mm 2,1 mm 5 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11597981
Ver documentos
Thermo Scientific™
26505-253030
250 mm 3 mm 5 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11507991
Ver documentos
Thermo Scientific™
26505-254030
250 mm 4 mm 5 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11517991
Ver documentos
Thermo Scientific™
26505-254630
250 mm 4,6 mm 5 μm
828.08€
cada uno
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10029259
Ver documentos
Thermo Scientific™
26502-152130
150 mm 2,1 mm 1,9 μm
1101.61€
cada uno
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11567931
Ver documentos
Thermo Scientific™
26502-102130
100 mm 2,1 mm 1,9 μm
1005.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11527931
Ver documentos
Thermo Scientific™
26502-052130
50 mm 2,1 mm 1,9 μm
1002.92€
cada uno
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11527961
Ver documentos
Thermo Scientific™
26503-154630
150 mm 4,6 mm 3 μm
862.44€
cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11507961
Ver documentos
Thermo Scientific™
26503-153030
150 mm 3 mm 3 μm
923.34€
cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11597951
Ver documentos
Thermo Scientific™
26503-152130
150 mm 2,1 mm 3 μm
905.68€
cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11587951
Ver documentos
Thermo Scientific™
26503-151030
150 mm 1 mm 3 μm
995.46€
cada uno
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11577951
Ver documentos
Thermo Scientific™
26503-104630
100 mm 4,6 mm 3 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11557951
Ver documentos
Thermo Scientific™
26503-103030
100 mm 3 mm 3 μm
858.01€
cada uno
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11547951
Ver documentos
Thermo Scientific™
26503-102130
100 mm 2,1 mm 3 μm
856.90€
cada uno
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11597941
Ver documentos
Thermo Scientific™
26503-052130
50 mm 2,1 mm 3 μm
788.17€
cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11547941
Ver documentos
Thermo Scientific™
26503-032130
30 mm 2,1 mm 3 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11517981
Ver documentos
Thermo Scientific™
26505-104630
100 mm 4,6 mm 5 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11597971
Ver documentos
Thermo Scientific™
26505-103030
100 mm 3 mm 5 μm
783.74€
cada uno
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11768056
Ver documentos
Thermo Scientific™
26503-014001
10 mm 4 mm 3 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11758056
Ver documentos
Thermo Scientific™
26503-013001
10 mm 3 mm 3 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11748056
Ver documentos
Thermo Scientific™
26503-012101
10 mm 2,1 mm 3 μm
455.61€
paquete de 4
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11738056
Ver documentos
Thermo Scientific™
26503-011001
10 mm 1 mm 3 μm
485.97€
paquete de 4
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11728056
Ver documentos
Thermo Scientific™
26505-014001
10 mm 4 mm 5 μm
443.02€
paquete de 4
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11708056
Ver documentos
Thermo Scientific™
26505-012101
10 mm 2,1 mm 5 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Retenga analitos de alta polaridad e hidrófilos, que son difíciles de analizar con las columnas C18 convencionales, utilizando las columnas para LC PEI HILIC (cromatografía de líquidos de interacción hidrófila) Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas ofrecen separación directa sin necesidad de derivatización de muestras o reactivos de par iónico. Las columnas, que incorporan una excepcional forma de pico y selectividad, proporcionan una mejora de la sensibilidad para la detección por MS. Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 μm, las columnas para PEI HILIC Hypersil GOLD son ideales para aplicaciones de descubrimiento de fármacos, análisis de alimentos y análisis medioambientales.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas HPLC
Haga frente a los retos de la cromatografía moderna con columnas de última generación que proporcionan un rendimiento excepcional y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
Especificaciones
Especificaciones
De 2 a 8
220 m²/g
Polietileneimina
HILIC
HILIC
175Å
60 °C
6 %
No
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.