Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ SAX
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 2,5%; tamaño de poro: 175 Å; fase de columna: Intercambio iónico
Marca:  Thermo Scientific™ 26303-012101
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10620056
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Analice moléculas orgánicas más pequeñas, incluidos nucleótidos y ácidos orgánicos, de forma rápida y eficaz con columnas LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX. Estas columnas de intercambio aniónico fuerte de aminas cuaternarias son muy estables para fases móviles acuosas y de pH bajo. Basadas en sílice de alta pureza unida a un ligando de intercambio iónico, las columnas para LC Hypersil GOLD SAX proporcionan una excelente estabilidad y forma de pico.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 μm para todas sus necesidades de separación 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Cartucho protector, 4/paq.
0,25 mL/min
10 mm
3 μm
175Å
60 °C
Amina cuaternaria
Sílice
Intercambio iónico
Intercambio iónico
2,1 mm
Soporte independiente de conexión directa Uniguard
5800 psi (400 bar)
De 2 a 8
220 m²/g
L14
Hypersil GOLD
2,5%
Sí
Cartucho protector, 4 paq.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.