Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ SAX
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 2,5%; tamaño de poro: 175 Å; fase de columna: Intercambio iónico
365.16€ - 1181.59€
Especificaciones
pH | De 2 a 8 |
---|---|
Tamaño de poro | 175Å |
Área de la superficie | 220 m²/g |
Temperatura | 60 °C |
Tipo USP | L14 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10417454
|
Thermo Scientific™
26305-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | ||||
10352525
|
Thermo Scientific™
26305-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | ||||
10477414
|
Thermo Scientific™
26305-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 5 μm |
779.30€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10598195
|
Thermo Scientific™
26305-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | ||||
10629755
|
Thermo Scientific™
26305-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
785.95€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10149084
|
Thermo Scientific™
26305-252130 |
250 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | ||||
10417624
|
Thermo Scientific™
26305-253030 |
250 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||
10333065
|
Thermo Scientific™
26305-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||
10703786
|
Thermo Scientific™
26305-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
828.08€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10392475
|
Thermo Scientific™
26303-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
862.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10540126
|
Thermo Scientific™
26303-153030 |
150 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | ||||
10231275
|
Thermo Scientific™
26303-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm | N/A | ||||
10569155
|
Thermo Scientific™
26303-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 3 μm | N/A | ||||
10487414
|
Thermo Scientific™
26303-103030 |
100 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | ||||
10609025
|
Thermo Scientific™
26303-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 3 μm | N/A | ||||
10362645
|
Thermo Scientific™
26303-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 3 μm |
825.86€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10754257
|
Thermo Scientific™
26302-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
1181.59€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10259514
|
Thermo Scientific™
26302-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
1005.21€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10555255
|
Thermo Scientific™
26302-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
1052.27€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10006844
|
Thermo Scientific™
26305-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
422.68€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10703697
|
Thermo Scientific™
26305-013001 |
10 mm | 3 mm | 5 μm |
443.02€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10702337
|
Thermo Scientific™
26305-012101 |
10 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | ||||
10609685
|
Thermo Scientific™
26303-014001 |
10 mm | 4 mm | 3 μm | N/A | ||||
10620056
|
Thermo Scientific™
26303-012101 |
10 mm | 2,1 mm | 3 μm | N/A | ||||
Descripción
Analice moléculas orgánicas más pequeñas, incluidos nucleótidos y ácidos orgánicos, de forma rápida y eficaz con columnas LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX. Estas columnas de intercambio aniónico fuerte de aminas cuaternarias son muy estables para fases móviles acuosas y de pH bajo. Basadas en sílice de alta pureza unida a un ligando de intercambio iónico, las columnas para LC Hypersil GOLD SAX proporcionan una excelente estabilidad y forma de pico.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
Especificaciones
De 2 a 8 | |
220 m²/g | |
L14 | |
2,5% | |
Intercambio iónico |
175Å | |
60 °C | |
Amina cuaternaria | |
Intercambio iónico |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.