Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Column, 5μm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 10%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca: Thermo Scientific™ 30105-304630
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Excelente reproducibilidad entre lotes
- Partícula esférica con distribución de tamaño de partículas estrecho
- Larga vida útil de columna
- Alto rendimiento y eficacia de columna
Especificaciones
Columna de análisis | |
300 mm | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
C18 | |
10 % | |
Fase reversa |
4,6 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa |