Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Column, 5μm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 10%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa
615.06€ - 889.13€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de poro | 120 Å |
Área de la superficie | 170 m²/g |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10392665
|
Thermo Scientific™
30105-203030 |
200 mm | 3 mm | N/A | |||||
11547451
|
Thermo Scientific™
30105-304030 |
300 mm | 4 mm |
889.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11557451
|
Thermo Scientific™
30105-304630 |
300 mm | 4,6 mm |
889.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Excellent batch-to-batch reproducibility
- Spherical particle with narrow particle size distribution
- Long column lifetime
- High performance and column efficiency
Especificaciones
Columna de análisis | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
C18 | |
Fase reversa |
5 μm | |
120 Å | |
L1 | |
10 % | |
Fase reversa |