Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de sílice de fase normal Hypersil™, 5 μm, 4 mm x 50 mm
An unbonded media providing an efficient tool for normal phase chromatography of nonpolar and moderately polar organic compounds
Marca: Thermo Scientific™ 30005-202130
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Excellent batch-to-batch reproducibility
- Spherical particle with narrow particle size distribution
- Long column lifetime
- High performance and column efficiency
Especificaciones
Columna de análisis | |
200 mm | |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
L3 | |
Sílice tipo A esférico, completamente poroso | |
Fase normal | |
Fase normal |
2.1 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Sílice | |
0% | |
No |