Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de sílice de fase normal Hypersil™, 5 μm, 4 mm x 50 mm
An unbonded media providing an efficient tool for normal phase chromatography of nonpolar and moderately polar organic compounds
535.00€ - 934.20€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de poro | 120 Å |
Área de la superficie | 170 m²/g |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10240945
|
Thermo Scientific™
30005-054030 |
50 mm | 4 mm |
641.79€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11577431
|
Thermo Scientific™
30005-202130 |
200 mm | 2.1 mm | N/A | |||||
11597431
|
Thermo Scientific™
30005-304030 |
300 mm | 4 mm |
934.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Excellent batch-to-batch reproducibility
- Spherical particle with narrow particle size distribution
- Long column lifetime
- High performance and column efficiency
Especificaciones
Columna de análisis | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
Sílice | |
Fase normal |
5 μm | |
120 Å | |
L3 | |
0 % | |
Fase normal |