Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de sílice de fase normal Hypersil™, 5 μm, 4 mm x 50 mm
An unbonded media providing an efficient tool for normal phase chromatography of nonpolar and moderately polar organic compounds
Marca: Thermo Scientific™ 30005-304030
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Excelente reproducibilidad entre lotes
- Partícula esférica con distribución de tamaño de partículas estrecho
- Larga vida útil de columna
- Alto rendimiento y eficacia de columna
Especificaciones
Columna de análisis | |
300 mm | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
Sílice | |
0 % | |
Fase normal |
4 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
L3 | |
Sílice | |
Fase normal |