Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de sílice de fase normal Hypersil™, 5 μm, 2,1 mm x 50 mm
Medio no acotado que sirve como herramienta eficaz para la cromatografía de fase normal de compuestos orgánicos no polares y de polaridad media
Marca: Thermo Scientific™ 30005-259070
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Excelente reproducibilidad entre lotes
- Partícula esférica con distribución de tamaño de partículas estrecho
- Larga vida útil de columna
- Alto rendimiento y eficacia de columna
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. También está disponible en 10 μm. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Columna preparativa | |
250 mm | |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
Sílice | |
Fase normal |
10 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
L3 | |
Sílice | |
Fase normal |