Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC de sílice Hypersil™, tamaño de partículas de 5 μm
Medio no acotado que sirve como herramienta eficaz para la cromatografía de fase normal de compuestos orgánicos no polares y de polaridad media
663.09€ - 1520.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5 μm |
---|---|
pH | 2 to 8 |
Tamaño de poro | 120 Å |
Área de la superficie | 170 m²/g |
Tipo USP | L3 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10543215
|
Thermo Scientific™
30005-052130 |
2,1 mm | 50 mm |
663.09€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11563171
|
Thermo Scientific™
30005-259070 |
10 mm | 250 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Excelente reproducibilidad entre lotes
- Partícula esférica con distribución de tamaño de partículas estrecho
- Larga vida útil de columna
- Alto rendimiento y eficacia de columna
Información de órdenes
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call Customer Service for more information.
Especificaciones
5 μm | |
120 Å | |
L3 | |
Normal Phase |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
Silica | |
Normal Phase |