Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ ADVANCE™, tamaño de partículas de 5 μm
Utilice esta columna C8 especializada para separar compuestos que muestran una forma de pico deficiente con fases unidas tradicionales de alquilos.
Marca: Thermo Scientific™ 21005-052130
Descripción
Las columnas para HPLC Thermo Scientific™ HyPURITY ADVANCE™ combinan el extraordinario rendimiento de nuestra sílice HyPURITY de 190 Å con una química de fase reversa C8. Este empaque especializado con carácter integrado polar es adecuado para aplicaciones LC-MS. El grupo polar protege los silanoles de superficie de la interacción con analitos polares y proporciona una selectividad alternativa con un rendimiento excelente para compuestos que muestran una forma de pico pobre con fases unidas de alquilo tradicionales, como C18.
- Columnas de sílice de alta pureza y calidad
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
2.1 mm | |
5 μm | |
200 m²/g | |
C8 | |
9% | |
Fase reversa |
50 mm | |
180 Å | |
L7 | |
Sílice | |
Fase reversa |