Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C18, partículas de 3 μm
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Marca: Thermo Scientific™ 22105-102130
Descripción
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Columnas C18 muy caracterizadas, probadas y validadas
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
LC-MS | |
5 μm | |
190 Å | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
2,1 mm | |
100 mm | |
Desde 1 hasta 9 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13% | |
Sí |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron