Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas en bobina de silicona curada al platino I/P™
Reduzca el riesgo de atrapamiento de partículas con una superficie interior lisa
1355.00€ - 2060.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65) |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Método de esterilización | Autoclave o radiación gamma |
Tipo de producto | Tubos de bombas |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13276980
|
Masterflex™
96403-82 |
12,7 mm | 13 000 ml/min. |
1565.00€
100 pies |
N/A | ||||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
|||||||||||
13266980
|
Masterflex™
96403-73 |
9,5 mm | De 0,01 a 8 l/min. | N/A | N/A | N/A | |||||
13256980
|
Masterflex™
96403-26 |
6,4 mm | De 0,01 a 4 l/min. |
2060.00€
200 pies |
Fecha estimada de envío: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
- No contiene aditivos lixiviables, por lo que protege los líquidos más sensibles y valiosos
Especificaciones
Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65) | |
Esterilizable en autoclave | |
Autoclave o radiación gamma | |
Tubos de bombas |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Masterflex™ Tubos para bombas en bobina de silicona curada al platino I/P™