Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Cy™3-labeled Negative Control No. 1 siRNA
ARNip de control negativo n.° 1 Silencer™ etiquetado con Cy™3
Marca: Invitrogen™ AM4621
303.40 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Descripción
ARNip de control negativo etiquetado con fluorescencia Invitrogen™ A para la monitorización sencilla de la captación de ARNip mediante microscopía de fluorescencia. Purificada, recocida y lista para usar, la alícuota de 5 nmol se suministra en un formato seco y estable.Visualice la captación de ARNip con ARNip etiquetados
Los ARNip etiquetados fluorescentes permiten la captación, distribución y localización celular de ARNip de observación directa. Los ARNip con etiquetado fluorescente se utilizan habitualmente para controlar la eficacia de la transfección durante la optimización de las condiciones de transfección. En general, los ARNip son rápidamente tomados y distribuidos a través de las células en tan solo cuatro horas. El etiquetado fluorescente de los ARNip permite una monitorización rápida de la administración de ARNip mediante microscopía de fluorescencia, en contraposición a los ARNip sin etiquetar, cuya administración debe ser controlada por reducción del gen diana. La secuencia de ARNip de control negativo n.° 1 Silencer™ etiquetada con Cy™3 es idéntica a la del ARNip de control negativo n.° 1 Invitrogen Silencer™ (SKU n.° AM4611), pero con la derivada de fluoresceína Cy™3 (excitación máxima = 547, emisión máxima = 563 nm), en el extremo de 5' de la cadena sense, lo que la hace muy fluorescente cuando se excita por la longitud de onda adecuada de la luz. El ARNip de control negativo n.º 1 Silencer™ etiquetado con Cy™3 es adecuado para controlar la absorción de ARNip por transfección química o electroporación. Se recomienda más el etiquetado Cy™3 que el etiquetado FAM™ al utilizar electroporación debido a su señal de fluorescencia más brillante visible en un intervalo de pH más amplio. La electroporación produce un patrón de distribución de ARNip más difuso, lo que da como resultado una señal de fluorescencia menos intensa que con la transfección química.
Productos accesorios:
El ARNip de control n.º 1 Silencer™ etiquetado con FAM™ (SKU n.º AM4620) también está disponible. Los ARNip de control Silencer™ son de 21-mer sin modificar; se han diseñado para su uso con los ARNip Silencer™, los ARNip BLOCK-iT™ y otros ARNip de 21-mer sin modificar. Si utiliza otros productos de ARNip, como ARNip Silencer™ Select Invitrogen™ o ARNip Stealth RNAi™, le recomendamos que utilice ARNip de control diseñados para su uso con esos ARNip para obtener unos resultados de experimentos más fiables.
Especificaciones
El ARNip se suministra en seco en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a –20°C. | |
ARNip | |
Cy3 | |
ARNip | |
5 nmol |
Control negativo | |
Transfección, ARNi | |
Silencer™, Ambion™ | |
HPLC | |
Hielo seco |