Learn More
Invitrogen™ ARNip de control negativo n.° 1 Silencer™
No poseen ninguna similitud de secuencia significativa con secuencias genéticas de ratón, de rata o humanas.
Marca: Invitrogen™ AM4636
1047.88 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El ARN de interferencia pequeño (ARNip) de control negativo n.º 1 Ambion™ Silencer™ no tiene ninguna similitud de secuencia significativa con secuencias genéticas de ratón, de rata o humanas.
- El control también se ha probado en cribajes basados en células y ha demostrado que no tiene ningún efecto significativo sobre la proliferación, viabilidad o morfología celulares.
- Validado para su uso en células humanas, de ratón y de rata
- Purificado por HPLC, duplexado y listo para su uso
- Los ARNip de control negativo son esenciales para determinar la eficacia de la transfección y para controlar los efectos del suministro de ARNip.
- En aplicaciones de cribaje de ARNip, los ARNip de control negativo son también esenciales para establecer el umbral de «éxito» que determina si se considera que un ARNip tiene un efecto positivo, negativo o neutro en un ensayo concreto.
- Almacenar a -20 °C o inferior en un congelador que no forme escarcha.
Especificaciones
El ARNip se suministra en seco en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a –20°C. | |
ARNip | |
Transfección, ARNi | |
Silencer™, Ambion™ | |
HPLC | |
Temperatura ambiente |
Control negativo | |
Humano, ratón, rata | |
no conjugado | |
ARNip | |
5 x 40 nmol |