Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select GAPDH Positive Control siRNA
ARNip de control positivo Silencer™ Select GAPDH
382.00€ - 936.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | El ARNip se suministra en seco en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a –20°C. |
---|---|
Tipo de control | Control positivo |
RNAi Type | ARNip |
Para utilizar con (aplicación) | Transfección, ARNi |
Etiqueta o tinte | no conjugado |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10269444
|
Invitrogen™
4390849 |
5 nmol |
382.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10137684
|
Invitrogen™
4390850 |
40 nmol |
936.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
El ARNip de control positivo Ambion™ Silencer™ SelectGAPDH está ampliamente validado y resulta un control ideal para muchos aspectos de un experimento ARNip. Se suministran 5 nmol.¿Qué son los ARNip Silencer™ Select?
Los ARNip Silencer™ Select incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y modificaciones químicas para producir ARNip con una eficacia, potencia, y especificidad inigualables. El resultado es menos experimentos fallidos debido a un escaso silenciamiento, así como un aumento de la uniformidad de los datos fenotípicos.
ARNip de control positivo Silencer™ Select GAPDH:
El control positivo Silencer™ Select GAPDH está ampliamente validado y resulta una prueba de ARNip ideal para quienes se inician en los experimentos ARNip, porque está validado para trabajar en múltiples líneas celulares. Debido a que se dirige a ARNm GAPDH (un control interno común), hay muchos ensayos disponibles para medir sus efectos, incluidos el RT-PCR en tiempo real, así como el kit de ensayo de GAPDH Ambion™ KDalert™.
Control de calidad:
Los ARNip Silencer™ Select se fabrican en una instalación de última generación bajo los más altos estándares de calidad. Los rigurosos procedimientos de control de calidad incluyen el análisis de espectrometría de masas MALDI-TOF y la HPLC analítica para controlar la pureza. Cada ARNip también se evalúa por electroforesis en gel para confirmar que las hebras se recuecen correctamente.
Producto acompañante: agente de transfección siPORT™ NeoFX™ (SKU n.° AM4510 y n.° AM4511)
El agente de transfección siPORT™ NeoFX™ es un agente de transfección versátil, basado en lípidos, para la transfección eficiente de ARNip en células cultivadas. El protocolo puede adaptarse a una amplia gama de células y diseños experimentales, incluidas las aplicaciones de alto rendimiento. Los controles ARNip Silencer Select™ tienen modificaciones químicas específicas; están diseñados para usarse con ARNip Silencer™ Select. Si utiliza otros productos de ARNip, como ARNip BLOCK-iT™, ARNip Ambion™ Silencer™ o ARNip STEALTH RNAi™, le recomendamos que utilice ARNip de control diseñados para su uso con esos ARNip para obtener unos resultados de experimentos más fiables.
Specifications
El ARNip se suministra en seco en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a –20°C. | |
ARNip | |
no conjugado | |
ARNip | |
Temperatura ambiente |
Control positivo | |
Transfección, ARNi | |
Silencer™, Silencer™ Select, Ambion™ | |
HPLC | |
GAPDH |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ Silencer™ Select GAPDH Positive Control siRNA