Learn More
Invitrogen™ Pilas de transferencia iBlot™ 2, nitrocelulosa, mini
GREENER_CHOICE
Se utiliza para la transferencia de proteínas con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2.
Marca:  Invitrogen™ IB23002
140.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15239296
  • 180.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las pilas de transferencia iBlot 2 son pilas consumibles con membranas de transferencia de nitrocelulosa integradas para inmunotransferencia seca de proteínas. Cada pila contiene un electrodo revestido de cobre y tampones de cátodo y ánodo adecuados en la matriz de gel para permitir transferencias rápidas y fiables de proteínas.
  • Vida útil aumentada
  • Envase compacto y reducido
  • Compatibilidad completa con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2
  • La membrana de nitrocelulosa (0,2 μm de tamaño de poro) de esta pila se compone de nitrocelulosa pura al 100 % para proporcionar una transferencia de alta calidad
  • La membrana es compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia o marcado radiactivo
  • La capacidad de unión de las proteínas es de 209 μg/cm2
Tamaños de pilas de transferencia
  • El tamaño normal (13 x 8,3 cm) de esta pila se utiliza para todos los geles Novex midi (u otros tipos de gel midi), dos minigeles Novex (u otros tipos de minigel) y geles E-PAGE™ 48 o 96
  • El tamaño mini (8 x 8 cm) se utiliza para todos los minigeles Novex (u otros tipos de minigel)
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
8 cm
10 Stacks
Nitrocelulosa
Almacenar a temperatura ambiente.
iBlot™
Eliminación sostenible
8 cm
Pila de transferencia
0,2 μm
Mini, 8 cm x 8 cm
10 transferencias
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.