Learn More
Invitrogen™ Pilas de transferencia iBlot™ 2, nitrocelulosa, mini
Se utiliza para la transferencia de proteínas con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2.
180.00€
Especificaciones
Formato | Pila de transferencia |
---|---|
Material | Nitrocelulosa |
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
Línea de productos | iBlot™ |
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15239296
|
Invitrogen™
IB23002 |
Mini, tamaño de poro 0,2 um |
180.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las pilas de transferencia iBlot 2 son pilas consumibles con membranas de transferencia de nitrocelulosa integradas para inmunotransferencia seca de proteínas. Cada pila contiene un electrodo revestido de cobre y tampones de cátodo y ánodo adecuados en la matriz de gel para permitir transferencias rápidas y fiables de proteínas.
- Vida útil aumentada
- Envase compacto y reducido
- Compatibilidad completa con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2
- La membrana de nitrocelulosa (0,2 μm de tamaño de poro) de esta pila se compone de nitrocelulosa pura al 100 % para proporcionar una transferencia de alta calidad
- La membrana es compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia o marcado radiactivo
- La capacidad de unión de las proteínas es de 209 μg/cm2
Tamaños de pilas de transferencia
- El tamaño normal (13 x 8,3 cm) de esta pila se utiliza para todos los geles Novex medios (u otros tipos de gel medio), dos minigeles Novex (u otros tipos de minigel) y geles E-PAGE™ 48 o 96
- El tamaño mini (8 x 8 cm) se utiliza para todos los minigeles Novex (u otros tipos de minigel)
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Pila de transferencia | |
0,2 μm | |
iBlot™ |
Nitrocelulosa | |
Almacenar a temperatura ambiente. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.